Imprimer
4-(Aminomethyl)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8902-1G OR8902-25G OR8902-5G
APOSOR8902-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8902-1G APOSOR8902-25G APOSOR8902-5G
4-(Aminomethyl)benzonitrile 97%
4-(Aminomethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₈N₂
Poids moléculaire: 132.1625 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C/16mmHg
Point de fusion: 19…20 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00025578
Numéro CAS: 10406-25-4