Imprimer
1-n-Propyl-4-piperidone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8890-100G OR8890-25G
APOSOR8890-100GEA 213 EUR
APOSOR8890-100G APOSOR8890-25G
1-n-Propyl-4-piperidone
1-n-Propyl-4-piperidone
Formule: C₈H₁₅NO
Point d'ébullition: 56 °C/1mmHg
Densité: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010433
Numéro CAS: 23133-37-1