Imprimer
3-Bromo-4-chloroanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1-chloro-4-methoxybenzene
OR8887-25G OR8887-5G OR8887-100G
APOSOR8887-25GEA 88.7 EUR
APOSOR8887-25G APOSOR8887-5G APOSOR8887-100G
3-Bromo-4-chloroanisole
3-Bromo-4-chloroanisole
Formule: C₇H₆BrClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070739
Numéro CAS: 2732-80-1