2-Amino-3-methoxypyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₈N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07374874 Numéro CAS: 10201-71-5 |