Imprimer
Acide 3-bromo-2-pyridinecarboxylique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 3-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
OR8877-1G OR8877-5G OR8877-25G OR8877-100G
APOSOR8877-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8877-1G APOSOR8877-5G APOSOR8877-25G APOSOR8877-100G
Acide 3-bromo-2-pyridinecarboxylique
Acide 3-bromo-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄BrNO₂
Point de fusion: 141…144 °C
Densité: 1,813 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320380
Numéro CAS: 30683-23-9