Imprimer
Acide 4-nitroanthranilique 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8876-100G OR8876-25G OR8876-500G
APOSOR8876-100GEA 55.1 EUR
APOSOR8876-100G APOSOR8876-25G APOSOR8876-500G
Acide 4-nitroanthranilique 98+%
Acide 4-nitroanthranilique
Formule: C₇H₆N₂O₄
Point de fusion: 257 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007262
Numéro CAS: 619-17-0
EINECS: 210-583-5