Ethylboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂H₇BO₂ Point de fusion: 84…88 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01074536 Numéro CAS: 4433-63-0 |