Imprimer
2-Chloro-3-thiopheneboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Chlorothiophen-3-yl)boronic acid
OR8869-1G OR8869-5G
APOSOR8869-1GEA 62.5 EUR
APOSOR8869-1G APOSOR8869-5G
2-Chloro-3-thiopheneboronic acid
2-Chloro-3-thiopheneboronic acid
Formule: C₄H₄BClO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05662391
Numéro CAS: 177734-82-6