Imprimer
5-Bromopyrimidin-2-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
OR8863-100G OR8863-25G OR8863-5G
APOSOR8863-100GEA 342 EUR
APOSOR8863-100G APOSOR8863-25G APOSOR8863-5G
5-Bromopyrimidin-2-ol
5-Bromopyrimidin-2-ol
Formule: C₄H₃BrN₂O
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233952
Numéro CAS: 214290-49-0