Imprimer
Coumarin-6-carboxaldehyde 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8856-1G OR8856-5G
APOSOR8856-1GEA 72.5 EUR
APOSOR8856-1G APOSOR8856-5G
Coumarin-6-carboxaldehyde 95+%
Coumarin-6-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₆O₃
Point de fusion: 192…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941322
Numéro CAS: 51690-26-7