Imprimer
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8851-1G OR8851-5G
APOSOR8851-1GEA 0 EUR
APOSOR8851-1G APOSOR8851-5G
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₅BN₂O₂
Point de fusion: 60…71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05155223
Numéro CAS: 321724-19-0