Imprimer
4-(Diéthylamino)benzaldéhyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Diethylaminobenzaldehyde
OR8807-5G OR8807-10G OR8807-25G OR8807-100G
APOSOR8807-5GEA 58.2 EUR
APOSOR8807-5G APOSOR8807-10G APOSOR8807-25G APOSOR8807-100G
4-(Diéthylamino)benzaldéhyde
4-(Diéthylamino)benzaldéhyde
Formule: C₁₁H₁₅NO
Point d'ébullition: 174 °C/7mmHg
Point de fusion: 38…42 °C
Point éclair: 165 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003382
Numéro CAS: 120-21-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III