Imprimer
4'-Chloro-2'-hydroxyacétophénone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Chloro-2-hydroxyphényl)éthane-1-one
OR8803-10G OR8803-50G
APOSOR8803-10GEA 129 EUR
APOSOR8803-10G APOSOR8803-50G
4'-Chloro-2'-hydroxyacétophénone
4'-Chloro-2'-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇ClO₂
Poids moléculaire: 170.6
Point d'ébullition: 247 °C
Point de fusion: 27…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238557
Numéro CAS: 6921-66-0