Imprimer
Acide 3-bromo-2-oxopropionique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Bromo-2-oxopropionic acid, 3-Bromopyruvic acid
OR8799-10G OR8799-50G
APOSOR8799-10GEA 143 EUR
APOSOR8799-10G APOSOR8799-50G
Acide 3-bromo-2-oxopropionique
Acide 3-bromo-2-oxopropionique
Formule: BrH₂CC(O)COOH
Point de fusion: 75…82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002587
Numéro CAS: 1113-59-3
EINECS: 214-206-5
UN: 3261
ADR: 8,II