1,2-Dichlorobenzène
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄Cl₂ Point d'ébullition: 178…180 °C Point de fusion: –18…–17 °C Densité: 1,306 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 66 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000535 Numéro CAS: 95-50-1 EINECS: 202-425-9 UN: 1591 ADR: 6.1,III |