Imprimer
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-Hydroxyethylethoxypiperazine
OR8790-100G OR8790-25G OR8790-500G
APOSOR8790-100GEA 72.5 EUR
APOSOR8790-100G APOSOR8790-25G APOSOR8790-500G
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074931
Numéro CAS: 13349-82-1