Imprimer
ω-Bromo-3-méthoxyacétophénone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-(3-méthoxyphényl)éthane-1-one, α-Bromo-3-méthoxyacétophénone, 2-Bromo-3'-méthoxyacétophénone, Bromométhyl-m-méthoxyphénylcetone
OR8784-25G OR8784-5G
APOSOR8784-25GEA 119 EUR
APOSOR8784-25G APOSOR8784-5G
ω-Bromo-3-méthoxyacétophénone 98%
ω-Bromo-3-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₉BrO₂
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000199
Numéro CAS: 5000-65-7
EINECS: 225-666-1
UN: 3261
ADR: 8,II