Imprimer
Butyrate de sodium
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide butyrique, sel de sodium
OR8783-100G OR8783-1KG OR8783-500G
APOSOR8783-100GEA 21.9 EUR
APOSOR8783-100G APOSOR8783-1KG APOSOR8783-500G
Butyrate de sodium
Butyrate de sodium
Formule: C₄H₇NaO₂
Poids moléculaire: 110.09 g/mol
Point de fusion: 250…253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002816
Numéro CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6