Imprimer
4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8778-1G OR8778-5G
APOSOR8778-1GEA 319 EUR
APOSOR8778-1G APOSOR8778-5G
4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₀O₃S
Point de fusion: 193…169 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00203285
Numéro CAS: 82437-74-9