Tétrachloro-p-benzoquinone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Tétrachloro-1,4-benzoquinone
Formule:
C₆Cl₄O₂ Point de fusion: 287…290 °C Densité: 1,97 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001594 Numéro CAS: 118-75-2 EINECS: 204-274-4 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |