Imprimer
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8769-100G OR8769-25G OR8769-5G
APOSOR8769-100GEA 226 EUR
APOSOR8769-100G APOSOR8769-25G APOSOR8769-5G
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
Point de fusion: 143…148 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006108
Numéro CAS: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7