Imprimer
2,4,5-Trichloropyrimidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8766-25G OR8766-100G OR8766-500G
APOSOR8766-25GEA 29 EUR
APOSOR8766-25G APOSOR8766-100G APOSOR8766-500G
2,4,5-Trichloropyrimidine 98%
2,4,5-Trichloropyrimidine
Formule: C₄HCl₃N₂
Point d'ébullition: 84 °C/1mmHg
Densité: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788200
Numéro CAS: 5750-76-5