Imprimer
4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8763-1G OR8763-5G OR8763-10G
APOSOR8763-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8763-1G APOSOR8763-5G APOSOR8763-10G
4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08543468
Numéro CAS: 15513-48-1