Imprimer
1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8754-1G OR8754-5G OR8754-250MG
APOSOR8754-1GEA 65.4 EUR
APOSOR8754-1G APOSOR8754-5G APOSOR8754-250MG
1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine 98%
1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
Point d'ébullition: 112…114 °C/0,1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320891
Numéro CAS: 55745-89-6