α-Bromo-p-iodotoluène 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
α-Bromo-4-iodotoluène
Formule:
C₇H₆BrI Point d'ébullition: 140 °C/15mmHg Point de fusion: 78…82 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00209656 Numéro CAS: 16004-15-2 UN: 3261 ADR: 8,II |