Imprimer
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8747-100G OR8747-25G OR8747-500G
APOSOR8747-100GEA 55.1 EUR
APOSOR8747-100G APOSOR8747-25G APOSOR8747-500G
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064496
Numéro CAS: 90719-32-7