Imprimer
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8745-100G OR8745-25G OR8745-500G
APOSOR8745-100GEA 0 EUR
APOSOR8745-100G APOSOR8745-25G APOSOR8745-500G
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 98%
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Formule: C₉H₉NO₂
Point de fusion: 129…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043396
Numéro CAS: 99395-88-7