Imprimer
D-Phenylalaninol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): D-Penylalaninol, D(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
OR8744-100G OR8744-25G
APOSOR8744-100GEA 103 EUR
APOSOR8744-100G APOSOR8744-25G
D-Phenylalaninol
D-Phenylalaninol
Formule: C₉H₁₃NO
Point de fusion: 89…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064298
Numéro CAS: 5267-64-1
UN: 3259
ADR: 8,III