Imprimer
Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
OR8742-100G OR8742-25G OR8742-5G
APOSOR8742-100GEA 151 EUR
APOSOR8742-100G APOSOR8742-25G APOSOR8742-5G
Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique 95%
Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique
Formule: C₈H₁₁NO
Poids moléculaire: 137.18 g/mol
Point de fusion: 75…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008062
Numéro CAS: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5