(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(R)-4-Isopropyloxazolidin-2-one, (4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Formule:
C₆H₁₁NO₂ Point de fusion: 70…74 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075172 Numéro CAS: 95530-58-8 |