Imprimer
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Benzylamino)propanoic acid, N-BOC protected
OR8718-1G OR8718-5G
APOSOR8718-1GEA 261 EUR
APOSOR8718-1G APOSOR8718-5G
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid 95+%
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid
Formule: C₁₅H₂₁NO₄
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037900
Numéro CAS: 289889-03-8