Imprimer
8-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8708-1G OR8708-5G OR8708-10G
APOSOR8708-1GEA 23.2 EUR
APOSOR8708-1G APOSOR8708-5G APOSOR8708-10G
8-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
8-Bromoquinolin-2(1H)-one
Formule: C₉H₆BrNO
Poids moléculaire: 224.0540 g/mol
Point de fusion: 185…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741409
Numéro CAS: 67805-67-8