Imprimer
4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)pyrrolidine
OR8700-1G OR8700-250MG
APOSOR8700-1GEA 109 EUR
APOSOR8700-1G APOSOR8700-250MG
4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₆BNO₂
Point de fusion: 45…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690299
Numéro CAS: 884507-39-5
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III