Imprimer
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR8677-1G OR8677-250MG
APOSOR8677-1GEA 317 EUR
APOSOR8677-1G APOSOR8677-250MG
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₅NO
Poids moléculaire: 189.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782420
Numéro CAS: 884507-42-0
UN: 2735
ADR: 8 III