Imprimer
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR8676-1G OR8676-250MG
APOSOR8676-1GEA 357 EUR
APOSOR8676-1G APOSOR8676-250MG
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782421
Numéro CAS: 650628-72-1
UN: 2735
ADR: 8,III