Imprimer
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8675-1G OR8675-500MG
APOSOR8675-1GEA 79.9 EUR
APOSOR8675-1G APOSOR8675-500MG
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 97%
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde
Formule: C₉H₁₁NO₂S
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02710611
Numéro CAS: 24372-49-4