2-Oxoindoline-5-sulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₆ClNO₃S Point de fusion: 160 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06655924 Numéro CAS: 199328-31-9 UN: 3261 ADR: 8,III |