Imprimer
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, Methyl 2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
OR8662-1G OR8662-250MG OR8662-5G
APOSOR8662-1GEA 72.5 EUR
APOSOR8662-1G APOSOR8662-250MG APOSOR8662-5G
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, grade Technique
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₂S
Point de fusion: 96…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00194932
Numéro CAS: 38275-41-1