Imprimer
3-Méthoxybenzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
OR8643-25G OR8643-5G OR8643-1G OR8643-100G
APOSOR8643-25GEA 82.8 EUR
APOSOR8643-25G APOSOR8643-5G APOSOR8643-1G APOSOR8643-100G
3-Méthoxybenzylamine 98%
3-Méthoxybenzylamine
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 230…231 °C
Densité: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008115
Numéro CAS: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
UN: 2735
ADR: 8,III