Imprimer

Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): Methyl 2-chloro-6-picoline-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate

OR8630-1G OR8630-5G OR8630-10G
APOSOR8630-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8630-1G APOSOR8630-5G APOSOR8630-10G
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97%
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Point d'ébullition: 124…125 °C/7mmHg
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038391
Numéro CAS: 3998-90-1

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR