2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Chloro-3-nitro-2-pyridylamine
Formule:
C₅H₄ClN₃O₂ Point de fusion: 193…197 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00092011 Numéro CAS: 5409-39-2 |