Imprimer
3,5-Diméthylphénylhydrazinium chlorure 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de 3,5-diméthylphénylhydrazinium, 3,5-Diméthylphénylhydrazine chlorhydrate
OR8609-5G OR8609-1G
APOSOR8609-5GEA 24.8 EUR
APOSOR8609-5G APOSOR8609-1G
3,5-Diméthylphénylhydrazinium chlorure 97%
3,5-Diméthylphénylhydrazinium chlorure
Formule: C₈H₁₃ClN₂
Point de fusion: 180 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052269
Numéro CAS: 60481-36-9