Imprimer
4-Bromo-2-(triméthylsilyl)thiazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-(triméthylsilyl)-1,3-thiazole
OR8607-1G OR8607-5G
APOSOR8607-1GEA 162 EUR
APOSOR8607-1G APOSOR8607-5G
4-Bromo-2-(triméthylsilyl)thiazole 95%
4-Bromo-2-(triméthylsilyl)thiazole
Formule: C₆H₁₀BrNSSi
Densité: 1,384 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 82,2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319107
Numéro CAS: 108306-53-2