Imprimer
5-Bromoquinoleine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8604-25G OR8604-5G OR8604-1G
APOSOR8604-25GEA 103 EUR
APOSOR8604-25G APOSOR8604-5G APOSOR8604-1G
5-Bromoquinoleine 97%
5-Bromoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
Point d'ébullition: 105…107 °C/1mmHg
Point de fusion: 41…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234481
Numéro CAS: 4964-71-0