Imprimer
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromopyrimidin-2(1H)-one, 5-Bromo-2-pyrimidinone
OR8599-1G OR8599-25G OR8599-5G
APOSOR8599-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8599-1G APOSOR8599-25G APOSOR8599-5G
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
Formule: C₄H₃BrN₂O
Poids moléculaire: 174.98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318956
Numéro CAS: 38353-06-9