Imprimer
(±)-Acide pipéridine-3-carboxylique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8589-100G OR8589-1KG OR8589-500G
APOSOR8589-100GEA 75.9 EUR
APOSOR8589-100G APOSOR8589-1KG APOSOR8589-500G
(±)-Acide pipéridine-3-carboxylique 98%
(±)-Acide pipéridine-3-carboxylique
Formule: C₆H₁₁NO₂
Point de fusion: 261 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005992
Numéro CAS: 498-95-3