Imprimer
2-Bromo-4'-(4-morpholino)acetophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR8584-1G OR8584-250MG OR8584-5G
APOSOR8584-1GEA 164 EUR
APOSOR8584-1G APOSOR8584-250MG APOSOR8584-5G
2-Bromo-4'-(4-morpholino)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(4-morpholino)acetophenone
Formule: C₁₂H₁₄BrNO₂
Point de fusion: 112…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03783555
Numéro CAS: 210832-85-2
UN: 1759
ADR: 8,III