3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
Formule:
C₆H₆BClO₃ Point de fusion: 223…228 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09258739 Numéro CAS: 182344-13-4 |