9-Bromophénanthrène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₉Br Point d'ébullition: 180…190 °C/2mmHg Point de fusion: 60…64 °C Point éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001174 Numéro CAS: 573-17-1 EINECS: 209-351-6 |