Imprimer
tert-Butyl-4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 4-bromo-2-chlorobenzoate
OR8566-10G OR8566-1G OR8566-5G
APOSOR8566-10GEA 607 EUR
APOSOR8566-10G APOSOR8566-1G APOSOR8566-5G
tert-Butyl-4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
tert-Butyl-4-bromo-2-chlorobenzoate
Formule: C₁₁H₁₂BrClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703428
Numéro CAS: 929000-18-0